Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Innen und außen glasiert
Marke:  Haldenwanger™ 130/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12360709
  • 24.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Tiefe Form, französische Form, innen und außen glasiert.
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Porzellan
Abdampfschale
40 mm
70 mL
Rund
Glasiert
75 mm