Learn More
Autoklavierbare Pinzette aus POM
Konstruktion aus Polyoxymethylen (POM). Azlon™ Autoklavierbare Pinzetten aus POM eignen sich für vielfältige Anwendungen.
18.70 CHF - 24.85 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Rund |
---|---|
Produkttyp | Pinzetten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur sicheren Handhabung von Proben |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12033984
|
Azlon
TWY264 |
18,0 cm |
18.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12043984
|
Azlon
TWY266 |
250 mm |
24.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Bauweise mit Polyoxymethylen (POM). Autoklavierbare Azlon™ POM-Pinzetten sind für mehrere Anwendungen geeignet.
- Hochqualitative, autoklavierbare Pinzetten
- Mit runden Enden
- Fein bezahnte Greifer zur sicheren Handhabung von Proben
Spezifikation
Rund | |
Pinzetten | |
Zur sicheren Handhabung von Proben | |
Je |