Learn More
Autoklavierbare Pinzette aus POM
Konstruktion aus Polyoxymethylen (POM). Azlon™ Autoklavierbare Pinzetten aus POM eignen sich für vielfältige Anwendungen.
Marke:  Azlon TWY266
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12043984
  • 24.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Bauweise mit Polyoxymethylen (POM). Autoklavierbare Azlon™ POM-Pinzetten sind für mehrere Anwendungen geeignet.
  • Hochqualitative, autoklavierbare Pinzetten
  • Mit runden Enden
  • Fein bezahnte Greifer zur sicheren Handhabung von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Polyoxymethylen
Pinzetten
250 L (mm)
9,84 in.
250 mm
Zur sicheren Handhabung von Proben
Je
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Autoklavierbare Pinzette aus POM > Länge:250mm