Learn More
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher
Reinigung der Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen empfindlichen Oberflächen in kritischen Umgebungen. Contec™ Polywipe-C Heatseal Wischtücher sind für die allgemeine Reinigung geeignet und in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
Marke: Contec™ PCHS-1212
410.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Wischtücher bestehen aus einem leichten Polyester-Interlock-Strick aus 100 % Polyester
- Geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben
- Nicht scheuerndes, weiches Gewebe reinigt ohne Kratzer
- Die Wischtücher verfügen am Rand über lasergeschnittene Dichtungsfasern
- Chemikalienbeständig
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Durch die sechseckige Form lassen sich Wischtücher für kritische Aufgaben leicht von anderen unterscheiden
- Extrem geringer Partikel- und Faseranteil
Spezifikation
Wischtücher | |
30 cm | |
30 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
75 Tücher/Beutel | |
Unsteril |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
Einmalgebrauch | |
Ideal für die allgemeine Reinigung in kritischen Umgebungen, die Reinigung von Innenflächen von Prozesswerkzeugen und anderen Geräten | |
1-ply |