Learn More
Digi-Sense Thermoelementdrähte mit Isolierung aus Polyvinyl
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
56.85 CHF - 447.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
---|---|
Temperatur (metrisch) | -28°bis +221 °C |
Typ | Thermoelementdraht |
Isolierung | Polyvinyl |
Temperatur (angloamerikanisch) | -18.4°F to +429.8°F |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11825885
|
Digi-Sense
08541-12 |
30 m |
56.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11705529
|
Digi-Sense
08542-12 |
300 m |
447.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Spezifikation
ANSI | |
Thermoelementdraht | |
-18.4°F to +429.8°F |
-28°bis +221 °C | |
Polyvinyl |