Learn More
Digi-Sense Thermoelementdrähte mit Isolierung aus Polyvinyl
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
Marke:  Digi-Sense 08541-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11825885
  • 56.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
Thermoelementdraht
-18.4°F to +429.8°F
30 m
-28°bis +221 °C
Polyvinyl
98.4 ft.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense Thermoelementdrähte mit Isolierung aus Polyvinyl > Temperaturbereich:-28 bis 221 °C; Länge:30m