Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Die POLYTRON™ Dispergieraggregate sind die vielfältigsten Generatoren auf dem Markt, die lösungsorientiert und speziell auf die auf Kunden angepassten Märkte zugeschnitten sind.Polytron-Aggregate unterscheiden sich in der Bauart, nach Verfahren- und Probenzwecke, und in der Schaftlänge für unterschiedliche Einsatzzwecke von Mischbehältern.
836.00 CHF - 1800.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sonde |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatoren |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Welle | Ausführung unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Welle | Ausführung unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10795524
|
Kinematica™
11030012 |
5 mm | 85 mm | Sägezahn |
1610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10217372
|
Kinematica™
11030062 |
12 mm | 123 mm | Sägezahn |
1800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11955418
|
Kinematica™
11030030 |
7 mm | 82 mm | Teilbarer Sägezahn |
836.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10489563
|
Kinematica™
11030031 |
7 mm | 107 mm | Sägezahn |
1690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11970439
|
Kinematica™
11030004 |
3 mm | 50 mm | Sägezahn |
1520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Polytron™ Dispergieraggregate sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. Rotor mit Messern für das Vorschneiden, Rotor/Stator mit mehreren Zahnreihen für feine oder doppelte Emulsionen, mechanische Dichtungen für Vakuum- und Druckanwendungen und mehr
- /2 Design:Universelle Geometrie für das Emulgieren, Suspendieren, Dispergieren und Extrahieren von Proben
- W-Design:Wird für faserige oder sehnige Proben verwendet
- M-Design:Rotor mit Vorschneidemessern, ideal zum Dispergieren von Proben, die größer als der Rotor-Durchmesser sind
- Biotrona Design:Mischkopf mit hoher Turbulenz für hochviskose Proben
- Autoklaviersicher
- Mit Bedienungsanleitung und Werkzeug für einfaches Zerlegen
- Das Click-and-Go-Kopplungssystem ermöglicht die Montage mit einer Hand
- Garantie:2 Jahre
Spezifikation
Sonde | |
Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatoren |