Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Die POLYTRON™ Dispergieraggregate sind die vielfältigsten Generatoren auf dem Markt, die lösungsorientiert und speziell auf die auf Kunden angepassten Märkte zugeschnitten sind.Polytron-Aggregate unterscheiden sich in der Bauart, nach Verfahren- und Probenzwecke, und in der Schaftlänge für unterschiedliche Einsatzzwecke von Mischbehältern.
Marke:  Kinematica™ 11030004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11970439
  • 1520.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polytron™ Dispergieraggregate sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. Rotor mit Messern für das Vorschneiden, Rotor/Stator mit mehreren Zahnreihen für feine oder doppelte Emulsionen, mechanische Dichtungen für Vakuum- und Druckanwendungen und mehr
  • /2 Design:Universelle Geometrie für das Emulgieren, Suspendieren, Dispergieren und Extrahieren von Proben
  • W-Design:Wird für faserige oder sehnige Proben verwendet
  • M-Design:Rotor mit Vorschneidemessern, ideal zum Dispergieren von Proben, die größer als der Rotor-Durchmesser sind
  • Biotrona Design:Mischkopf mit hoher Turbulenz für hochviskose Proben
  • Autoklaviersicher
  • Mit Bedienungsanleitung und Werkzeug für einfaches Zerlegen
  • Das Click-and-Go-Kopplungssystem ermöglicht die Montage mit einer Hand
  • Garantie:2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
0,05 bis 2 ml
80 mm
Edelstahl 316L
Ideal für kleine Mengen pflanzlicher und tierischer Gewebe. Dispersion, Emulsionen, Größenreduktion, Suspension, Deagglomerat, Kapselungen, Extraktionen
PT-DA 03/2EC-E050
3 m/s
3 mm
50 mm
Sägezahn
Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatoren
Autoklavieren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes > PT-DA 03/2EC-E050