Learn More
Heathrow Scientific™ Sterile, einzeln verpackte Polystyrol-Reagenzien-Reservoirs
Reagenzien-Reservoirs bieten ein frisches und modernes Design mit verbesserten Funktionen zur Optimierung der Pipettierverfahren.
Marke:  Heathrow Scientific™ 120750
139.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16351076
  • 204.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Trogdesign mit V-förmigem Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann
  • Die dicke Wandkonstruktion und die breite Basis sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, sodass der Behälter einfach zu handhaben ist, ohne dass das Produkt verformt wird, was zu weniger Verschüttungen führt
  • Die Reservoirs können durch ein einzigartiges Schachtelungs-Design bequem gestapelt und leicht einzeln entnommen werden.
  • Konzipiert, um flach auf dem Tisch zu liegen und sich nicht zu verziehen
  • Steril, in Beuteln versiegelt und mit mit Elektronenstrahl sterilisiert
  • DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
  • Versiegelt in leicht zu öffnenden Beuteln
  • Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
1,9 oz.
55 ml
Polystyrol
Reagenzienreservoir
1/Beutel, 100 Beutel/Packung
1 Bodentrog
mit Vertiefungen
Weiß
4 x 1,10 x 1,20 in.
Steril
Einzeln eingepackt
Nicht autoklavierbar
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Sterile, einzeln verpackte Polystyrol-Reagenzien-Reservoirs > Fassungsvermögen: 55 ml