Learn More
Heathrow Scientific™ Sterile, einzeln verpackte Polystyrol-Reagenzien-Reservoirs
Reagenzien-Reservoirs bieten ein frisches und modernes Design mit verbesserten Funktionen zur Optimierung der Pipettierverfahren.
198.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Verpackung Einzeln eingepackt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16351076
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heathrow Scientific™
120750
55 ml
198.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Trogdesign mit V-förmigem Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann
  • Die dicke Wandkonstruktion und die breite Basis sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, sodass der Behälter einfach zu handhaben ist, ohne dass das Produkt verformt wird, was zu weniger Verschüttungen führt
  • Die Reservoirs können durch ein einzigartiges Schachtelungs-Design bequem gestapelt und leicht einzeln entnommen werden.
  • Konzipiert, um flach auf dem Tisch zu liegen und sich nicht zu verziehen
  • Steril, in Beuteln versiegelt und mit mit Elektronenstrahl sterilisiert
  • DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
  • Versiegelt in leicht zu öffnenden Beuteln
  • Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Steril
Einzeln eingepackt
1 Bodentrog
mit Vertiefungen
Polystyrol
Reagenzienreservoir
Nicht autoklavierbar