missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Sterile Pipetten aus Polystyrol

Für bequemes und einfaches steriles Pipettieren konzipiert. Sterile VITLAB™ Pipetten aus Polystyrol sind Einweg-Pipetten mit Graduierung, die einzeln mit einem mitgelieferten Filter verpackt sind. Sie bestehen aus kristallklarem, pyrogenfreiem Polystyrol und sind in verschiedenen Volumina erhältlich.

Marke:  VITLAB™ 160510

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16533592

  • 387.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

VITLAB™ Pipetten werden während der Produktion einzeln volumetrisch vermessen und mit einer Kalibriermarkierung versehen. Diese graduierten Pipetten verfügen über ein Nennvolumen am Boden und einen vollständigen Auslauf nur für das Nennvolumen. Sie sind Einwegprodukte und gebrauchsfertig für Laboranwendungen.
  • Kristallklar und mit einer aufgedruckten Skala zum einfachen Ablesen von Teilvolumen
  • Mit Baumwollfilter
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Hergestellt aus pyrogenfreiem Polystyrol
    • Geringes Gewicht und einfache Handhabung
    • Hohe Bruchfestigkeit
    • Praktische Einwegfunktion
  • Hergestellt nach der Norm für Glaspipetten
    • Entsprechen Klasse B nach DIN EN ISO 835
    • Mit Barcode-Kennzeichnung
Spezifikation

Spezifikation

Polystyrol
0,10 ml
Kristallklar
Pipette
Ja
25er-Packung
5 ml
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VITLAB™ Sterile Pipetten aus Polystyrol > Kapazität: 5 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt