Learn More
VITLAB™ Sterile Pipetten aus Polystyrol
Für bequemes und einfaches steriles Pipettieren konzipiert. Sterile VITLAB™ Pipetten aus Polystyrol sind Einweg-Pipetten mit Graduierung, die einzeln mit einem mitgelieferten Filter verpackt sind. Sie bestehen aus kristallklarem, pyrogenfreiem Polystyrol und sind in verschiedenen Volumina erhältlich.
317.00 CHF - 677.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Skala | Ja |
Farbe | Kristallklar |
Typ | Pipette |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16573592
|
VITLAB™
162510 |
25 ml | 0,20 ml |
317.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16513592
|
VITLAB™
160210 |
2 ml | 0,01 ml |
677.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16533592
|
VITLAB™
160510 |
5 ml | 0,10 ml |
387.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16553592
|
VITLAB™
161010 |
10 ml | 0,10 ml |
430.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
VITLAB™ Pipetten werden während der Produktion einzeln volumetrisch vermessen und mit einer Kalibriermarkierung versehen. Diese graduierten Pipetten verfügen über ein Nennvolumen am Boden und einen vollständigen Auslauf nur für das Nennvolumen. Sie sind Einwegprodukte und gebrauchsfertig für Laboranwendungen.- Kristallklar und mit einer aufgedruckten Skala zum einfachen Ablesen von Teilvolumen
- Mit Baumwollfilter
- Vorsterilisiert und einzeln verpackt
- Hergestellt aus pyrogenfreiem Polystyrol
- Geringes Gewicht und einfache Handhabung
- Hohe Bruchfestigkeit
- Praktische Einwegfunktion
- Hergestellt nach der Norm für Glaspipetten
- Entsprechen Klasse B nach DIN EN ISO 835
- Mit Barcode-Kennzeichnung
Spezifikation
Polystyrol | |
Kristallklar | |
Ja |
Ja | |
Pipette |