Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel, steril
Ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten. Mit dem schmalen Spatel können Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen entnommen werden.
Marke: Sampling Systems™ 8015A-170S
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich. Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
- Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Steril | |
Ja | |
13 mm | |
170 mm |
2 ml | |
40 mm | |
Polystyrol |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
120425 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 8015A-170S |
120424 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | 8015A-170S |
118408 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2024 | 8015A-170S |
117263 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2024 | 8015A-170S |
116255 | Konformitätsbescheinigung | 07/11/2023 | 8015A-170S |