Learn More
Brand™ Impföse aus Polystyrol
Für schonendes Auftragen ohne Schädigung der Nährbodenoberfläche. BRAND™ Impfösen aus Polystyrol sind hochflexibel und entweder mit einer Impföse an einer Seite und einer Nadel an der anderen Seite oder mit Impfösen auf beiden Seiten lieferbar.
96.60 CHF - 106.08 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Inkubationsschleife
Enthält Nadel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10160721
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
452201
1 μl Weiß
96.60 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10110821
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
452210
10 μl Blau
106.08 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polystyrol.
  • Für die Inokulation von Nährmedien.
  • Erhältlich mit Öse an einem und Nadel am anderen Ende oder Ösen an beiden Enden.
  • Hohe Flexibilität für sanftes Streifen ohne Beschädigung der Oberfläche des Nährmediums.
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert.
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Ja
Nadel
Steril
Inkubationsschleife
1.000/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Impföse aus Polystyrol