Learn More
Kartell™ Abtropfstab-Set (VPE=11 Stück)
Kartell™ kleine Stifte zum Entleeren von Racks ist ein elf-teiliger Satz Stifte für die Aufnahme von Reagenzgläsern und anderen Objekten mit kleinem Durchmesser.
Marke: Kartell™ 0121300
14.11 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kartell™ kleine Stifte zum Entleeren von Racks ist ein elf-teiliger Satz Stifte für die Aufnahme von Reagenzgläsern und anderen Objekten mit kleinem Durchmesser.
- Enthält 11 schmale Stifte
- Stifte haben einen Durchmesser von 6 mm
- Schmale Stifte eignen sich für Objekte mit kleinem Durchmesser wie Reagenzgläser
- Leicht abnehmbar zur Reinigung oder zur Aufnahme unregelmäßig geformter Objekte
Spezifikation
Abtropfgestell | |
Polystyrol | |
Steril | |
Vertikal | |
11er-Packung | |
95 mm |
Kleine Stifte | |
Rechteckig | |
Abfluss-Teströhrchen | |
11er-Packung | |
L: 95 mm | |
6 mm |