Learn More
Kartell™ Trockengestell aus Polystyrol
Mit 72fach-Halterung für Artikel mit einer Halsöffnung über 15 mm. Kartell™ Trockengestelle aus Polystyrol stellen eine robuste, langlebige und anpassbare Lösung zum Trocknen von Artikeln im Labor dar.
Marke: Kartell™ 0021300
163.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit 72 Plätzen, die sich für Gegenstände mit mehr als 15 mm Halsdurchmesser eignen.Kartell™ Trockengestelle aus Polystyrol bieten eine robuste, haltbare und einstellbare Lösung zum Trocknen von Laborartikeln.
- Geformte, hochschlagfeste Rückplatte aus Polystyrol bietet Festigkeit und vermeidet Fäule, Verfärbung und Rost
- Aufhängerhülsen mit geschlossenen Enden verhindern ein Auslaufen und möglicherweise daraus folgende Biogefahren
- Nahtloser Tropffängerkanal sammelt Abwasser, wird durch mitgelieferten Ablassschlauch entleert
- Mit 72 Aufhängern zum Einstecken, die zur Reinigung oder zum Anbringen von Artikeln mit unpassender Form entfernt werden können
- Ersatzaufhänger sind lieferbar
- Gestelle können für zusätzliche Trockenfläche mit mitgelieferten Steckern verbunden werden
Spezifikation
72 Einsteckstifte, 11 kleine Stifte, Verbindungsstifte, Montagekit, Ablasskit (Verbindungsstück und Röhrchen) und Fixierungsvorlage | |
Polystyrol | |
Mitgeliefertes Entladeröhrchen:ID:11 mm; AD:13mm | |
Je 1 | |
0.2 kg |
Abtropfgestell | |
72 Stifte nehmen Gegenstände mit einer Halsbohrung von mehr als 15 mm auf, 6 mm-Stifte (im Lieferumfang enthalten) nehmen Gegenstände mit kleinem Durchmesser auf, Stifte können entfernt werden, um unterschiedlich geformte Gegenstände aufzunehmen | |
Je 1 | |
450 x 110 x 630 mm (LxTxH) |