Learn More
Kartell™ Behälter für biologische Proben aus Polystyrol
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Behälter für biologische Proben aus Polystyrol sind mit farbcodierten Verschlüssen aus Polyethylen und Polypropylen lieferbar.
153.00 CHF - 185.12 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Biologischer Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Aseptisch |
Zertifizierung/Konformität | CE und IVD |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10102381
|
Kartell™
0269600 |
200 mL | 66 mm | 86 mm |
153.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10355631
|
Kartell™
0563100 |
60 mL | 39 mm | 65 mm |
185.12 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Sterile Container sind einzeln verpackt
- CE-Kennzeichnung, IVD-genehmigt
Spezifikation
Biologischer Probenbehälter | |
Polystyrol | |
CE und IVD | |
Polypropylen | |
Entnahme von Urin- und anderen biologischen Proben | |
Ja |
Ja | |
Aseptisch | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
Polypropylen-Schraubverschluss |