Learn More
Kartell™ Behälter für biologische Proben aus Polystyrol
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Kartell™ Behälter für biologische Proben aus Polystyrol sind mit farbcodierten Verschlüssen aus Polyethylen und Polypropylen lieferbar.
Marke: Kartell™ 0563100
119.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sterile Container sind einzeln verpackt
- CE-Kennzeichnung, IVD-genehmigt
Spezifikation
Biologischer Probenbehälter | |
Polystyrol | |
60 mL | |
Rot | |
Schraubverschluss | |
Entnahme von Urin- und anderen biologischen Proben | |
Polypropylen-Schraubverschluss | |
400/Packung |
Ja | |
Aseptisch | |
CE und IVD | |
Polypropylen | |
39 mm | |
65 mm | |
Ja |