Learn More
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
24.35 CHF - 642.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel C26H50O10.
Synonym Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
10700941
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
233360050
5 mL Glasflasche
24.35 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10246910
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
233362500
250 mL Glasflasche
49.90 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10491081
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
233360010
1 L Glasflasche
82.95 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10503874
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
233360051
5 L Kunststoffflasche
257.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10698313
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
233360250
25 L Kunststofftrommel
642.00 CHF
25 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9005-64-5
C26H50O10.
Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
Spezifikation
Polysorbat 20
Farblos bis hellgelb
C26H50O10.
Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
9005-64-5
1,1000 g/mL
Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, Xylol, unlöslich in Mineralöl, 10 g/l Propylenglykol
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals