Learn More
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10700941
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
25 L
Verpackungsart:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10700941
Marke: Thermo Scientific Acros 233360050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9005-64-5 | C26H50O10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel C26H50O10.
Synonym Polyoxyethylen(20)-Sorbitan-Monolaurat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polysorbat 20
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1,1000 g/mL
Verpackungsart Glasflasche
Menge 5 mL
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 100 g/l. Andere Löslichkeiten: 100 g/l Isopropylalkohol, Xylol, unlöslich in Mineralöl, 10 g/l Propylenglykol
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0470895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0458979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0464366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
ChargennummerA0439733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
Name des Produkts
Polysorbat 20, Thermo Scientific Chemicals >