Learn More
Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hohe chemische und thermische Beständigkeit. Kautex™ Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich optimal für Pasten, Granulate sowie heiß abgefüllte Produkte.
2.75 CHF - 42.90 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung. Schützt lichtempfindliche Materialien gegen UV-Strahlen |
Form | Rund |
Enthält | Verschluss |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsinnendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Halsinnendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11361994
|
Kautex™
2000783856 |
100 ml | 24.3 mm |
40.05 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10717244
|
Kautex™
2000783859 |
250 ml | 30.9 mm |
2.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11917087
|
Kautex™
2000783852 |
500 ml | 39.9 mm |
42.90 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10349550
|
Kautex™
2000783855 |
1000 ml | 50.8 mm |
6.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Mit blauer Tinte für optimale Sichtbarkeit graduiert
Anwendung:
- Abgabe
- Versenden von Proben
- Produktversand
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
Durchscheinend | |
Rund | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Schraubkappe |
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung. Schützt lichtempfindliche Materialien gegen UV-Strahlen | |
Verschluss | |
PP-Schraubverschluss | |
Ja |