Learn More
Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hohe chemische und thermische Beständigkeit. Kautex™ Weithalsflaschen aus Polypropylen eignen sich optimal für Pasten, Granulate sowie heiß abgefüllte Produkte.
Marke:  Kautex™ 2000783855
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10349550
  • 6.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Autoklavierbar bis zu 121 °C
  • Mit blauer Tinte für optimale Sichtbarkeit graduiert
Hinweis: Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und umgekehrt auf die Flasche legen.
Anwendung:
  • Abgabe
  • Versenden von Proben
  • Produktversand
  • Transport
  • Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Verschluss
50.8 mm
Je 1
Ja
Weithalsflasche
Durchscheinend
Rund
Polypropylen
PP-Schraubverschluss
Autoklavierbar
205 mm
Schraubverschluss
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Polypropylen-Weithalsflaschen > Fassungsvermögen:1000 ml