Learn More
Ratiolab™ Urin-Becher aus Polypropylen
Sammeln Sie Urinproben in diesen Bechern. Die Ratiolab™ Urinbecher aus Polypropylen eignen sich ideal für die Probenahme, den Transport und die Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Proben.
77.20 CHF - 79.55 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Produkttyp Urinbecher
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10369182
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5921182
125 mL
77.20 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15187073
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5921175
60 mL
79.55 CHF
600 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS)
  • Praktische Mehrzweckbecher und -flaschen
  • Ideal für die klinische Routine
  • Mit rotem Schraubverschluss
  • Lieferung unsteril oder steril, einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Urinbecher
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Urin-Becher aus Polypropylen