Learn More
Ratiolab™ Urin-Becher aus Polypropylen
Sammeln Sie Urinproben in diesen Bechern. Die Ratiolab™ Urinbecher aus Polypropylen eignen sich ideal für die Probenahme, den Transport und die Lagerung von festen, pastösen und flüssigen Proben.
Marke:  Ratiolab™ 5921175
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15187073
  • 79.55 CHF / 600 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in Polypropylen (PP) oder Polystyrol (PS)
  • Praktische Mehrzweckbecher und -flaschen
  • Ideal für die klinische Routine
  • Mit rotem Schraubverschluss
  • Lieferung unsteril oder steril, einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
60 mL
Polypropylen
Für Probenahme, Transport und Lagerung fester, pastöser und flüssiger Proben
600 Packungen
Urinbecher
Für Probenahme, Transport und Lagerung fester, pastöser und flüssiger Proben
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ratiolab™ Urin-Becher aus Polypropylen > Kapazität: 60 ml