Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Schlauchanschluss aus Kunststoff
Für Schraubverschlussverbindungen mit Bohrung. Die Lenz Laborglasinstrumente™ geraden Kunststoff-Schlauchanschlüsse bestehen aus Polypropylen.
22.00 CHF - 86.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
Verpackungsmenge 10/Packung
Form Gerade
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12303379
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
01350001
GL18
86.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12393369
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
01350000
GL14
22.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • In zwei verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • Silikondichtung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
Gerade
Polypropylen
10/Packung
Gerade Schlauchverbindung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Schlauchanschluss aus Kunststoff