Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Schlauchanschluss aus Kunststoff
Für Schraubverschlussverbindungen mit Bohrung. Die Lenz Laborglasinstrumente™ geraden Kunststoff-Schlauchanschlüsse bestehen aus Polypropylen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01350001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12303379
  • 86.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • In zwei verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
  • Silikondichtung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
GL18
Gerade Schlauchverbindung
Polypropylen
10/Packung
Gerade
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Schlauchanschluss aus Kunststoff > Gewindegröße: GL18