Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
25.45 CHF - 28.70 CHF
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12602505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 21 2422
Pink
28.70 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12692495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 21 2420
Blau
27.15 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12612505
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 2423
Gelb
26.55 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12622505
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 2424
Grün
26.55 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12632505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 21 2425
Transparent
25.45 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12682495
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
12 21 2421
Orange
26.55 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
  • Inklusive Abdeckung
  • Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung