Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
Marke:  Fisherbrand™ 12 21 2420
20.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12692495
  • 27.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
  • Inklusive Abdeckung
  • Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung > Blau