Learn More
Buerkle™ Sterilisierbare Polypropylenschüssel
Besonders stabile und stapelbare sterilisierbare Polypropylenschüssel mit breiter Haltekante; sich in der Schüssel verfestigende Substanzen können leicht entfernt werden.
3.95 CHF - 26.65 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15495554
|
Buerkle™
4702-0008 |
0,9 L |
3.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10112771
|
Buerkle™
4702-0013 |
13 L |
26.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15445564
|
Buerkle™
4702-0017 |
1,7 L |
5.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11951661
|
Buerkle™
4702-0045 |
4 L |
12.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10132721
|
Buerkle™
4702-0028 |
3 L |
8.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10050961
|
Buerkle™
4702-0065 |
7 L |
17.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stapelbar
- Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
- Polypropylen, weiß
- Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
- Sicher für Lebensmittel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Polypropylen |