Learn More
Buerkle™ Sterilisierbare Polypropylenschüssel
Besonders stabile und stapelbare sterilisierbare Polypropylenschüssel mit breiter Haltekante; sich in der Schüssel verfestigende Substanzen können leicht entfernt werden.
Marke:  Buerkle™ 4702-0065
13.59 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050961
  • 17.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stapelbar
  • Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
  • Polypropylen, weiß
  • Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
  • Sicher für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Rund
Geeignet für Lebensmittel
1PK.
320 mm
7 L
Polypropylen
Schüssel
1
130 mm