Learn More
Buerkle™ Sterilisierbare Polypropylenschüssel
Besonders stabile und stapelbare sterilisierbare Polypropylenschüssel mit breiter Haltekante; sich in der Schüssel verfestigende Substanzen können leicht entfernt werden.
Marke:  Buerkle™ 4702-0028
6.66 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10132721
  • 8.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stapelbar
  • Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
  • Polypropylen, weiß
  • Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
  • Sicher für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Rund
Geeignet für Lebensmittel
1/Packung
240 mm
3 L
Polypropylen
Schüssel
1
80 mm