Learn More
Brand™ Stapelbare Tip-Boxen aus Polypropylen
Mit Spitzentablett. BRAND™ Stapelbare Spitzenbehälter aus Polypropylen werden im leeren Zustand geliefert. Filter und Pipettenspitzen sind separat lieferbar.
Marke: Brand™ 732992
3.27 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Spitzentablett
- Leer, für Filter und Pipettenspitzen
Spezifikation
Box für Spitzen | |
200 μl-Spitzen | |
Ja | |
1/Packung |
Gelbes Spitzentablett | |
Polypropylen | |
Pipetten- und Filterspitzen | |
1 Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16