Learn More
Eppendorf™ DeepWell-Platten aus Polypropylen, runder Boden
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
204.82 CHF - 226.90 CHF
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien |
Format | Standard |
Inhalt und Lagerung | -86 °C |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Farbe | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Gesamtvolumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10277122
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030501241 |
Blau | 1000 μl |
213.01 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10700604
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030501349 |
Blau | 2000 μl |
226.90 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10267122
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030501209 |
Weiß | 1000 μl |
204.82 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10695223
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030501306 |
Weiß | 2000 μl |
226.90 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung mit hohem Durchsatz |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien | |
-86 °C | |
Autoklavierbar | |
96 | |
Ja | |
20/Packung |