Learn More
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Röhrchen aus Polypropylen
Entwickelt für die optimale Trennung von Lymphozyten und peripheren, mononuklearen Zellen aus menschlichem Vollblut und Knochenmark. Die Greiner Bio One™ LeucoSep™ Polypropylen-Röhrchen verfügen über eine transparente, poröse, biologisch inerte HDPE-Barriere für eine effiziente und präzise Analyse.
1095.00 CHF - 2105.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Form Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Form Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11898992
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
163289
12 ml 16.8 mm Rundboden Non-sterile Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10349081
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
227290
50 mL 30 mm Konisch Steril
2105.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht zytotoxisch, nicht pyrogen
  • Effiziente Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
  • Eigenschaften: -
    • Anreicherung direkt aus Vollblut
    • Vereinfachtes Füllen durch poröse Barriere (macht die zeitaufwendige und anstrengende Überlagerung des Probenmaterials überflüssig)
    • Schnelle Trennung in nur 15 Minuten bei Raumtemperatur
    • Keine weiteren Laborgeräte erforderlich
    • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
    • Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
    • Keine Blockierung von Markermolekülen
    • Unbefüllt für die Verwendung mit verschiedenen Trennungsmedien
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchscheinend
Polypropylen
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Röhrchen aus Polypropylen