Learn More
Greiner Bio-One LeucoSEP™ Röhrchen aus Polypropylen
Entwickelt für die optimale Trennung von Lymphozyten und peripheren, mononuklearen Zellen aus menschlichem Vollblut und Knochenmark. Die Greiner Bio One™ LeucoSep™ Polypropylen-Röhrchen verfügen über eine transparente, poröse, biologisch inerte HDPE-Barriere für eine effiziente und präzise Analyse.
Marke: Greiner Bio-One 227290
Beschreibung
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
- Effiziente Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
- Eigenschaften:
- Anreicherung direkt aus Vollblut
- Vereinfachte Befüllung durch poröse Barriere (beseitigt die zeitaufwendige und mühsame Überlagerung des Probenmaterials)
- Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
- Keine zusätzliche Laborausrüstung erforderlich
- Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
- Keine Rekontamination mit Erythrozyten
- Keine Blockierung von Markermolekülen
- Ungefüllt für die Verwendung verschiedener Trennmedien
Spezifikation
Blau | |
Ja | |
Konisch | |
Durchscheinend | |
50 mL |
30 mm | |
115 mm | |
Steril | |
Polypropylen |