Learn More
Brady™ Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, aus Polypropylen und gegossenem, glasfaserverstärktem Nylon
Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich
Marke:  Brady™ 065396
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11791885
  • 15.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Verriegelungen für elektrische Geräte
  • Diese Verriegelungen für Schutzschalter ohne Loch sind äußerst vielseitig und leicht montierbar und nutzen das patentierte Daumenschraubensystem. Dadurch ist kein Schraubenzieher erforderlich. Ziehen Sie die Absperrung einfach fest auf die Schalterfeder, ziehen Sie die Abdeckung über die Daumenschraube und sperren Sie die Abdeckung, damit sich die Klemme nicht löst. Durch abnehmbare Isolierschellen (enthalten) ist die Anwendung bei mehr Arten von Schutzschaltern möglich. Für Bügeldurchmesser von bis zu 7 mm
Spezifikation
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung
Polypropylen
Leistungsschalter-Verriegelung ohne Bohrung – -277 V-Gerät
7 mm
56,00 x 24,10 mm
0.95 in.
Je 1
58 mm
Rot
OSHA 1910,147
0.3 in.
25.40 x 56.01 x 24.13 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
24,1 mm
2.205 in.
Name des Produkts
Brady™ Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, aus Polypropylen und gegossenem, glasfaserverstärktem Nylon > 277 Volt