Learn More
Scotch-Brite™ Kratzarmes Scheuerpad, 2000HEX
Ein leistungsstarkes 2-in-1-Scheuerpad mit erhöhter Power-Dot-Seite für mittelschwere Reinigungsaufgaben. Entwickelt, um harten Schmutz wie ein Pad für mittelschwere Reinigungsaufgaben wegzuscheuern, hinterlässt dabei aber weniger sichtbare Kratzer.
Marke: Scotch-Brite™ 7100197274
27.69 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für die Reinigung einer Vielzahl von Oberflächen bei denen nur minimale Kratzspuren erwünscht sind
- Die dunkelblaue Seite entfernt feine Lebensmittelreste und hinterlässt dabei eine praktisch makellose Oberfläche
- Die ergonomische Sechskantform passt bequem in die Hand
- Reinigt problemlos schwer erreichbare Stellen
- HACCP-zertifiziert
Spezifikation
Scheuerpad | |
Reinigung kommerzieller Küchen | |
2000 HEX, Kratzarm | |
127 mm |
146 x 127 mm | |
146 mm | |
15/Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen