Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Lagern Sie 1,5- bis 2,0-ml-Mikroröhrchen in sicheren Boxen. Die Fisherbrand™ Aufbewahrungsbox für Mikroröhrchen aus Polypropylen hat einen leicht zu öffnenden Deckel und Schnappverschlüsse; mit eingegossenen Gitterlinien und aufgedruckten Koordinaten zur einfachen Identifizierung. Diese Boxen sind in natürlichen Farben gehalten und bestehen aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
Marke: Fisherbrand™ HS120032
28.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sichere Lagerung für Mikroröhrchen und Kryoröhrchen
- Lagerung von 1,5 bis 2,0 ml-Mikroröhrchen oder Kryoröhrchen
- Jedes Well hat einen Durchmesser von 12,3 mm
- 50 Well-Option, ideal für die Lagerung von Proben oder Fallstudien
- 100 Well-Option, ideal für größere Lagerungsanforderungen
Anwenderfreundliche Konstruktion
- Leicht zu öffnende Abdeckung mit drei Scharnieren und Schnappverschluss für einen sicheren Deckelverschluss
- Aus langlebigem, autoklavierbarem Polypropylen
- Gussgitterlinien auf dem Deckel und aufgedruckte Koordinaten am Boden und an der Box
- Naturfarben oder in verschiedenen Farbtönen für eine einfache Klassifizierung erhältlich
- Stabile, flache Boxen lassen sich problemlos stapeln
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
5 x 10 | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Ja | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
5 Packung | |
92 mm | |
12.3 mm |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen und Kryoröhrchen von 1.5 bis 2 ml | |
50 | |
Lagerung | |
5/Packung | |
141 mm | |
56 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
39Stunden
5Minuten
28Sekunden
2 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen