Learn More
Fisherbrand™ Farbige ABS-Objektträgerkästen mit 50 Plätzen
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 50 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 50 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung. In drei Farben lieferbar.
13.00 CHF - 21.30 CHF
Spezifikation
Objektträgerkapazität | 50 |
---|---|
Verschlusstyp | Daumenöse |
Gerät fasst | 50 Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll) |
Abmessungen (L x B x H) | 209 x 86 x 35 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1.4 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11731486
|
Fisherbrand™
HS15996A |
Blau |
13.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11781486
|
Fisherbrand™
HS15996C |
Weiß |
21.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11771486
|
Fisherbrand™
HS15996B |
Rot |
19.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Gegossene, starre Box zur sicheren Aufnahme von Objektträgern in gerillten Fächern
- Robuster Kasten aus ABS mit Korkauskleidung
- Nummerierung von Auskleidung und Fächern gemäß Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger
- Einfache Öffnung des Kastens mit Klappdeckel und Ausnehmung für den Daumen
- Stapelbare Kästen mit Füßen für maximale Stabilität
Spezifikation
50 | |
50 Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll) | |
1.4 in. | |
Nummerierte Indexkarte | |
209 mm | |
Ja |
Daumenöse | |
209 x 86 x 35 mm | |
35 mm | |
8,2 in. | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Farbige ABS-Objektträgerkästen mit 50 Plätzen