Learn More
Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol gewährleistet hervorragende Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, die in verschiedenen Formen erhältlich sind, sind eine hervorragende Lösung für die Mikrotitration im Labor.
54.80 CHF - 58.45 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Transparent
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Wellform Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellform Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10244091
Unterlagen ansehen
Kartell™
0262000
Flacher Boden (F-Well) Unsteril
54.80 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10071101
Unterlagen ansehen
Kartell™
0262100
Runder Boden (U-Well) Unsteril
58.45 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12840923
Unterlagen ansehen
Kartell™
02621/S
Runder Boden (U-Well) Steril
58.45 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polystyrol gewährleistet hervorragende Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ 96 Well-Mikrotiterplatten, die in verschiedenen Formen erhältlich sind, sind eine hervorragende Lösung für die Mikrotitration im Labor.
  • Aseptisch und einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
  • Kristallklares Polystyrol unterstützt die Sichtbarkeit bei der Vorbereitung
  • Polystyrolabdeckungen separat erhältlich
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Transparent
96
8 x 12
Polystyrol
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten