Learn More
Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol gewährleistet hervorragende Festigkeit und Beständigkeit. Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, die in verschiedenen Formen erhältlich sind, sind eine hervorragende Lösung für die Mikrotitration im Labor.
Marke:  Kartell™ 0262000
48.88 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10244091
  • 54.80 CHF / 50 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polystyrol gewährleistet hervorragende Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ 96 Well-Mikrotiterplatten, die in verschiedenen Formen erhältlich sind, sind eine hervorragende Lösung für die Mikrotitration im Labor.
  • Aseptisch und einzeln verpackt, um Kontamination zu verhindern
  • Kristallklares Polystyrol unterstützt die Sichtbarkeit bei der Vorbereitung
  • Polystyrolabdeckungen separat erhältlich
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
CE–IVD
8 x 12
Polystyrol
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
Standard
Transparent
96
370 μl
50/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ 96-Well-Mikrotiterplatten > Volumen:Gehäuse 370uL