Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schwimmende Gestelle aus Polypropylen für Mikrozentrifugenröhrchen
Diese Gestelle sind aus dampfautoklavierbarem Polypropylen geformt und sind für 400 ml- oder 1000 ml-Becher geeignet
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18875-6411
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787305
  • 62.25 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gestelle mit 8 oder 20 Positionen mit 10.8 mm-Bohrungen für 1.5 ml-Mikroröhrchen verfügbar
  • Die Röhrchen bleiben vollständig in einen Becher eingetaucht, während die Oberseite über dem Gestell verbleibt
  • Zum Entladen leicht gegen den Arbeitstisch drücken, bis die Beine diesen berühren, und die Röhrchen freigeben
  • Die Gestelle sind 6.4 mm dick mit 19 mm langen Beinen und einem Mittelgriff
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1.000 ml Becher
Polypropylen
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Zwanzig 1,5 ml Röhrchen
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schwimmende Gestelle aus Polypropylen für Mikrozentrifugenröhrchen > Durchmesser: 9.5 cm