Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Die farbcodierten Gestelle eignen sich zur Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen eignen sich zum Aufbewahren von bis zu 80 Fläschchen mit Schraubverschluss für den Einsatz auf der Arbeitsfläche oder zur Lagerung oder zum Transport von Proben. Die eingeprägten Koordinaten in den farbcodierten Gestellen erleichtern die Handhabung. Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet.
28.18 CHF - 60.27 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Mikroröhrchen
Verschluss inklusive Nr.
Array 5 x 16
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11728084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025GF
Farblich sortiert
60.27 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11968074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025BF
Blau
32.95 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11978074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025CF
Grün
32.15 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11720344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025AF
Naturfarben
28.18 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11908084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025FF
Orange
34.36 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11988074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025DF
Pink
32.15 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11918084
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29025J
Rot
55.65 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11998074
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HS29025EF
Gelb
33.44 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beliebtes Gestell im Fraktionssammlerplattenstil
  • Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
  • Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
  • Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
  • Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung
  • Aus robustem Polypropylen mit geformten Griffen für einfache Handhabung
  • Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen
5 x 16
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
80
Keine
Unsteril
Mikrozentrifugenröhrchen
5 Packung
8.9 in.
2.6 in.
1.1 in.
Nr.
Autoklavierbar
Polypropylen
Rechteckig
Ja
Ideal zur Tiefkühllagerung
5/Packung
225 mm
67 mm
28 mm
11 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen