Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchengestell aus Polypropylen
Die farbcodierten Gestelle eignen sich zur Aufbewahrung von 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen. Fisherbrand™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen eignen sich zum Aufbewahren von bis zu 80 Fläschchen mit Schraubverschluss für den Einsatz auf der Arbeitsfläche oder zur Lagerung oder zum Transport von Proben. Die eingeprägten Koordinaten in den farbcodierten Gestellen erleichtern die Handhabung. Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet.
Marke: Fisherbrand™ HS29025J
32.64 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beliebtes Gestell im Fraktionssammlerplattenstil
- Hält 80 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss oder Kryofläschchen mit Wells mit 1 mm Durchmesser
- Nimmt 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen in kompakter Anordnung (5 x 16-Array) auf
- Farbcodiert, um spezifische Laborverfahren oder einzelne Techniker leicht identifizieren zu können
- Eingeformte Koordinaten für einfache Probenorganisation und -platzierung
- Aus robustem Polypropylen mit geformten Griffen für einfache Handhabung
- Autoklavierbar und zum Einfrieren geeignet
Spezifikation
Gestell für Mikroröhrchen | |
5 x 16 | |
Rot | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Ja | |
Ideal zur Tiefkühllagerung | |
5/Packung | |
225 mm | |
67 mm | |
28 mm | |
11 mm |
Nr. | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
80 | |
Keine | |
Unsteril | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
5 Packung | |
8.9 in. | |
2.6 in. | |
1.1 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13