Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Polypropylen mit 8 Auslässen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
63.85 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Maximaler Druck 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 210 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11735258
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31522-21
3/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11745258
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31522-23
1/2 Zoll
120.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
0 °C
210 °F
PP-Verteiler, 8 Ausgänge
32 °F
150 psi
99 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Polypropylen mit 8 Auslässen