Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Polypropylen mit 8 Auslässen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
Marke:  Cole-Parmer™ 31522-23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745258
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
22.23 cm
0 °C
1/2 in. FNPT
3.81 cm
3.81 cm
150 psi
99 °C
8.75 Zoll
32 °F
1/2 Zoll
3/8 Zoll (NPT(F)
1.5 Zoll
1.5 Zoll
210 °F
PP-Verteiler, 8 Ausgänge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Polypropylen mit 8 Auslässen > 1/2 Zoll