Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ ADCF Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 30800-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15173139
  • 18.10 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1/16" bis 1/4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Allgemeine Anwendungen und Einweg-Anwendungen
ADCF-Luer-Buchse bis 1/4 in.-J-Schlauchadapter
4 Zoll J-Adapter
25 Packungen
Name des Produkts
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche > Gewindegröße: ADCF(frei von tierischen Komponenten)-Adapter von Luer-Anschluss (weiblich) auf 1/4 Zoll-J-Stück