Learn More
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche
Gewährleistung der Prozessintegrität dank vollständiger Materialrückverfolgbarkeit. Cole-Parmer™ ADCF Luer-Anschlussstücke aus Polypropylen eignen sich optimal für die verschiedensten anspruchsvollen Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Spritzen oder kleine Schläuche. Diese Anschlüsse sind geprüft frei von Verunreinigungen und vollständig rückverfolgbar.
Marke:  Masterflex™ 30800-24
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13543610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit.Cole-ParmerTM ADCF-Luer-Fittings aus Polypropylen sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche.Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
Für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit erfüllen alle Teile enge Maßtoleranzen. Auswahl aus einer Reihe von Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
  • Hergestellt aus 100 % nativen Rohstoffen in einer Umgebung Klasse 100,000
  • Gemäß ISO 594-1
  • Hergestellt aus tierfreiem natürlichen Polypropylen
  • Entspricht den Spezifikationen der USP-Klasse VI
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Max. Temperatur 190 °F
Spezifikation
Spezifikation
1/8 in.
Polypropylen
Ideal für verschiedenste wichtige Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche
190 °F
Luer-Verbindungssystem aus Polypropylen, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
3,18 mm
Luer-Lock-Stecker x 1⁄8-in.-Standardschlauchanschluss
25/Packung
87,78
Name des Produkts
Masterflex™ Standard Luer-Verbinder für Schläuche > Männlicher Luer-Anschluss; Anschlussgröße:1/8in.