Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Diese Luer-Anschlüsse bieten eine Vielzahl von Verbindungsoptionen und sind ideal für viele Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche. Der Cole-Parmer™ Luer-Anschluss aus Polypropylen ist mit normaler, breiter oder flacher Stecknippelverbindung erhältlich.
31.85 CHF - 69.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO-Normen 594–1 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 25/Packung |
Produkttyp | Luer-Verbindungselement |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15114865
|
Masterflex™
45508-66 |
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde | N/A | |||||||
15305641
|
Masterflex™
45508-26 |
Adapter Luer-Buchse x Luer-Buchse |
40.75 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15116116
|
Masterflex™
45508-56 |
Weiblich x weiblich x weiblich |
41.90 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15102954
|
Masterflex™
45518-82 |
Männliches Luer-Lock für 1/4 an 28 UNF-Gewinde |
32.50 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15395631
|
Masterflex™
45518-84 |
Männliches Luer-Lock für 10 an 32-Gewinde |
31.85 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15329612
|
Masterflex™
45508-85 |
Männlich x weiblich x weiblich |
69.95 CHF
25 Packungen |
Verfügbar ab: 19-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Drei Modelle mit Stecknippel: Standard, Weitwinkel und niedriges Profil.
- Weitwinkel-Stecknippel bieten einen verbesserten Flüssigkeitsfluss durch das Anschlussstück und sind mit jedem flexiblen Schlauch verwendbar.
- Stecknippel mit flachem Profil sind ideal für die Verwendung mit halbstarren Schläuchen wie Nylon, Polyethylen oder Polypropylen.
- Herstellung gemäß ISO-Norm 594-1. Diese Anschlussstücke sind gereinigt, inspiziert und vollständig rückverfolgbar.
- Alle Teile sind auch für enge Abmessungen geeignet und zeigen hohe Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen aus, 1/16 Zoll bis 1/4 Zoll mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen.
- 25er-Packung
Spezifikation
ISO-Normen 594–1 | |
Polypropylen | |
25/Packung | |
Luer-Verbindungselement |