Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus PP (Polypropylen)
Diese Luer-Anschlüsse bieten eine Vielzahl von Verbindungsoptionen und sind ideal für viele Anwendungen, einschließlich für Spritzen oder dünne Schläuche. Der Cole-Parmer™ Luer-Anschluss aus Polypropylen ist mit normaler, breiter oder flacher Stecknippelverbindung erhältlich.
Marke: Masterflex™ 45508-26
Beschreibung
- Drei Modelle mit Stecknippel: Standard, Weitwinkel und niedriges Profil.
- Weitwinkel-Stecknippel bieten einen verbesserten Flüssigkeitsfluss durch das Anschlussstück und sind mit jedem flexiblen Schlauch verwendbar.
- Stecknippel mit flachem Profil sind ideal für die Verwendung mit halbstarren Schläuchen wie Nylon, Polyethylen oder Polypropylen.
- Herstellung gemäß ISO-Norm 594-1. Diese Anschlussstücke sind gereinigt, inspiziert und vollständig rückverfolgbar.
- Alle Teile sind auch für enge Abmessungen geeignet und zeigen hohe Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen aus, 1/16 Zoll bis 1/4 Zoll mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen.
- 25er-Packung
Spezifikation
ISO-Normen 594–1 | |
Adapter Luer-Buchse x Luer-Buchse | |
Luer-Verbindungselement |
Polypropylen | |
25/Packung |